4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1861G-100G PC1861G-25G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 64.3 EUR
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-25G APOSPC1861G-500G
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 203…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042468
CAS nummer: 446-30-0
EINECS: 207-162-3