4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 22 EUR
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 190…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143290
CAS nummer: 403-17-8