2-Chloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1863-10G PC1863-25G
APOSPC1863-10GEA 0 EUR
APOSPC1863-10G APOSPC1863-25G
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
Treatment with nucleophiles e.g alkoxides can selectively displace the fluorine atom: Synth. Commun., 621 (1984)
Formule: C₇H₃ClFN
Kookpunt: 104…105 °C/11mmHg
Smeltpunt: 55…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001780
CAS nummer: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III