3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
PC1863D-25G PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA 22 EUR
APOSPC1863D-25G APOSPC1863D-100G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
Smeltpunt: 67…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015431
CAS nummer: 117482-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III