3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 32.2 EUR
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₄
Kookpunt: 137 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042207
CAS nummer: 78068-85-6
UN: 1993
ADR: 3,III