2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1863T-25G PC1863T-5G PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA 43.8 EUR
APOSPC1863T-25G APOSPC1863T-5G APOSPC1863T-100G
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Kookpunt: 82…84 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084954
CAS nummer: 21900-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II