2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1863W-100G PC1863W-25G PC1863W-5G
APOSPC1863W-100GEA 116 EUR
APOSPC1863W-100G APOSPC1863W-25G APOSPC1863W-5G
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride 97%
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Kookpunt: 106…108 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00178746
CAS nummer: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN: 3265
ADR: 8,II