2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 38 EUR
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Kookpunt: 232
Smeltpunt: 41…42 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004608
CAS nummer: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9