2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 38 EUR
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Kookpunt: 94…96 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042532
CAS nummer: 15205-11-5
UN: 2735
ADR: 8,III