2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 58.4 EUR
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Kookpunt: 91…93 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042458
CAS nummer: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
UN: 2735
ADR: 8,II