3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 22 EUR
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Kookpunt: 104…106 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042507
CAS nummer: 72235-56-4
UN: 2735
ADR: 8 III