4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1864FD-1G PC1864FD-25G PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA 22 EUR
APOSPC1864FD-1G APOSPC1864FD-25G APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇ClFN·HCl
Smeltpunt: 243…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143286
CAS nummer: 202982-63-6