α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 22 EUR
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
Kookpunt: 125…126 °C/15mmHg
Smeltpunt: 36…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042503
CAS nummer: 85070-47-9
UN: 3261
ADR: 8,II