α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene
PC1864H-100G PC1864H-250G PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA 43.8 EUR
APOSPC1864H-100G APOSPC1864H-250G APOSPC1864H-25G
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₂F
MW: 179.02 g/mol
Kookpunt: 208…210 °C
Smeltpunt: 7
Dichtheid: 1.401 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000896
CAS nummer: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
UN: 3265
ADR: 8 II