2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-fluorobenzylthiol
PC1864N-1G PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA 113 EUR
APOSPC1864N-1G APOSPC1864N-5G
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan
Formule: C₇H₆ClFS
Kookpunt: 102 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052473
CAS nummer: 170924-52-4