2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Aminoethyl 2-chloro-6-fluorobenzyl sulphide
PC1864Q-1G PC1864Q-5G PC1864Q-250MG
APOSPC1864Q-1GEA 110 EUR
APOSPC1864Q-1G APOSPC1864Q-5G APOSPC1864Q-250MG
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine
Formule: C₉H₁₁ClFNS
Kookpunt: 140 °C/6mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052683
CAS nummer: 175136-76-2
UN: 3261
ADR: 8,III