4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC1864R-25G PC1864R-5G PC1864R-1G
APOSPC1864R-25GEA 74.6 EUR
APOSPC1864R-25G APOSPC1864R-5G APOSPC1864R-1G
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClFO₂
MW: 200.6 g/mol
Smeltpunt: 215…218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143287
CAS nummer: 202982-65-8