1-Chloro-1-fluoroethylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G PC1865-100G
APOSPC1865-1KGEA 0 EUR
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G APOSPC1865-100G
1-Chloro-1-fluoroethylene
1-Chloro-1-fluoroethylene
Leveringsinformatie: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Formule: C₂H₂ClF
MW: 80.49 g/mol
Kookpunt: –24 °C
Smeltpunt: –169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2317-91-1
UN: 3161
ADR: 2.1