1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1868H-25G PC1868H-100G PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA 26.3 EUR
APOSPC1868H-25G APOSPC1868H-100G APOSPC1868H-500G
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃ClFI
Kookpunt: 96…98 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051774
CAS nummer: 101335-11-9