1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 256 EUR
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₃ClFI
Kookpunt: 94…95 °C/15mmHg
Dichtheid: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042210
CAS nummer: 156150-67-3