1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1868M-1G PC1868M-25G PC1868M-5G
APOSPC1868M-1GEA 115 EUR
APOSPC1868M-1G APOSPC1868M-25G APOSPC1868M-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Formule: C₃H₆ClFO
Kookpunt: 153…156 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045284
CAS nummer: 453-11-2
UN: 1987
ADR: 3,III