5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
PC1868R-1G PC1868R-25G PC1868R-5G
APOSPC1868R-1GEA 29.5 EUR
APOSPC1868R-1G APOSPC1868R-25G APOSPC1868R-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Smeltpunt: 142…147 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052698
CAS nummer: 104222-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III