2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1870-100G PC1870-500G PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA 22 EUR
APOSPC1870-100G APOSPC1870-500G APOSPC1870-1KG
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Kookpunt: 227…232 °C
Smeltpunt: 40…45 °C
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007206
CAS nummer: 350-30-1
EINECS: 206-499-3