4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1875-100G PC1875-25G PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA 166 EUR
APOSPC1875-100G APOSPC1875-25G APOSPC1875-5G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Smeltpunt: 48…49 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042211
CAS nummer: 700-37-8
EINECS: 211-842-5