4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC18759-25G PC18759-5G PC18759-10G
APOSPC18759-25GEA 54.1 EUR
APOSPC18759-25G APOSPC18759-5G APOSPC18759-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₄
Smeltpunt: 135…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039246
CAS nummer: 320-37-6