2-Chloor-4-fluorfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 55.5 EUR
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Chloor-4-fluorfenol 98%
2-Chloor-4-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Kookpunt: 171…172 °C
Smeltpunt: 20…23 °C
Dichtheid: 1.345 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002168
CAS nummer: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7