3-Chloor-4-fluorfenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1880D-25G PC1880D-1G PC1880D-5G
APOSPC1880D-25GEA 95.1 EUR
APOSPC1880D-25G APOSPC1880D-1G APOSPC1880D-5G
3-Chloor-4-fluorfenol 97%
3-Chloor-4-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Kookpunt: 103…104 °C/11mmHg
Smeltpunt: 38…43 °C
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002257
CAS nummer: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8 III