4-Chloor-2-fluorfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 178 EUR
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Chloor-2-fluorfenol 98%
4-Chloor-2-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Kookpunt: 103…104 °C/50mmHg
Smeltpunt: 20 °C
Dichtheid: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075030
CAS nummer: 348-62-9