4-Chloor-3-fluorfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 54.1 EUR
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Chloor-3-fluorfenol 98%
4-Chloor-3-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Kookpunt: 84 °C/44mmHg
Smeltpunt: 50…56 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042583
CAS nummer: 348-60-7