(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1882-100G PC1882-25G
APOSPC1882-100GEA 271 EUR
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltpunt: 120…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004319
CAS nummer: 37777-76-7