4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1884E-1G PC1884E-5G
APOSPC1884E-1GEA 29.4 EUR
APOSPC1884E-1G APOSPC1884E-5G
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formule: C₁₀H₈ClFO
MW: 198.63 g/mol
Kookpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051608
CAS nummer: 175136-82-0