3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1884R-1G PC1884R-5G PC1884R-25G
APOSPC1884R-1GEA 0 EUR
APOSPC1884R-1G APOSPC1884R-5G APOSPC1884R-25G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, Technical Grade
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine
Formule: C₆H₆ClFN₂
Smeltpunt: 74…79 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00042214
CAS nummer: 84282-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III