3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1884S-1G PC1884S-5G
APOSPC1884S-1GEA 22 EUR
APOSPC1884S-1G APOSPC1884S-5G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052267
CAS nummer: 175135-74-7