2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1884T-1G PC1884T-5G
APOSPC1884T-1GEA 163 EUR
APOSPC1884T-1G APOSPC1884T-5G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Formule: C₁₄H₉ClFN
MW: 245.68 g/mol
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068179
CAS nummer: 1868-88-8