3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1886-25G PC1886-5G
APOSPC1886-25GEA 312 EUR
APOSPC1886-25G APOSPC1886-5G
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate 98%
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃ClFNO
Kookpunt: 60…62 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037037
CAS nummer: 50529-33-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II