3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1886N-1G PC1886N-25G PC1886N-5G
APOSPC1886N-1GEA 70.1 EUR
APOSPC1886N-1G APOSPC1886N-25G APOSPC1886N-5G
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile
Formule: C₁₁H₆ClFN₂O
Smeltpunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052551
CAS nummer: 175204-41-8