3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1886P-1G PC1886P-5G PC1886P-500MG
APOSPC1886P-1GEA 87.6 EUR
APOSPC1886P-1G APOSPC1886P-5G APOSPC1886P-500MG
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₆Cl₂FNO₂
MW: 274.08 g/mol
Smeltpunt: 49…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055650
CAS nummer: 69399-79-7
EINECS: 273-987-0
UN: 3261
ADR: 8 III