2-Chlor-4-fluorothiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1889-1G PC1889-250MG PC1889-5G
APOSPC1889-1GEA 61.4 EUR
APOSPC1889-1G APOSPC1889-250MG APOSPC1889-5G
2-Chlor-4-fluorothiophenol 97%
2-Chlor-4-fluorothiophenol
Formule: C₆H₄ClFS
Kookpunt: 86…88 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052936
CAS nummer: 175277-99-3