2-Chloro-4-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1890-250G PC1890-1KG PC1890-5KG PC1890-10KG
APOSPC1890-250GEA 27.8 EUR
APOSPC1890-250G APOSPC1890-1KG APOSPC1890-5KG APOSPC1890-10KG
2-Chloro-4-fluorotoluene 98%
2-Chloro-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
Kookpunt: 154…156 °C
Dichtheid: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000572
CAS nummer: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable