2-Chloro-5-fluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-4-fluoro-2-methylbenzene
PC1900-100G PC1900-25G PC1900-5G
APOSPC1900-100GEA 70.1 EUR
APOSPC1900-100G APOSPC1900-25G APOSPC1900-5G
2-Chloro-5-fluorotoluene
2-Chloro-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Kookpunt: 156…157 °C
Dichtheid: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040853
CAS nummer: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
UN: 1993
ADR: 3 III