2-Chloro-6-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1910-100G PC1910-500G
APOSPC1910-100GEA 23.4 EUR
APOSPC1910-100G APOSPC1910-500G
2-Chloro-6-fluorotoluene 97%
2-Chloro-6-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Kookpunt: 154…156 °C
Smeltpunt: -27
Dichtheid: 1.191 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000570
CAS nummer: 443-83-4
EINECS: 207-141-9
UN: 1993
ADR: 3 III