3-Chloro-2-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1914-1G PC1914-25G PC1914-5G
APOSPC1914-1GEA 14.8 EUR
APOSPC1914-1G APOSPC1914-25G APOSPC1914-5G
3-Chloro-2-fluoropyridine
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Kookpunt: 162 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114144
CAS nummer: 1480-64-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III