3-Chloro-2-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene
PC1915-100G PC1915-25G PC1915-5G
APOSPC1915-100GEA 263 EUR
APOSPC1915-100G APOSPC1915-25G APOSPC1915-5G
3-Chloro-2-fluorotoluene 98%
3-Chloro-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58
Kookpunt: 92…94 °C/86mmHg
Dichtheid: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042115
CAS nummer: 85089-31-2
UN: 1993
ADR: 3 III