1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1921-1G PC1921-5G PC1921-250MG
APOSPC1921-1GEA 24.9 EUR
APOSPC1921-1G APOSPC1921-5G APOSPC1921-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Formule: C₁₁H₉F₃O
MW: 214.19 g/mol
Kookpunt: 118 °C/4mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052848
CAS nummer: 80992-93-4