5-Chloro-2-fluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1930-25G PC1930-5G PC1930-100G PC1930-500G
APOSPC1930-25GEA 23.4 EUR
APOSPC1930-25G APOSPC1930-5G APOSPC1930-100G APOSPC1930-500G
5-Chloro-2-fluorotoluene 99%
5-Chloro-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
Kookpunt: 156 °C
Dichtheid: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018504
CAS nummer: 452-66-4
EINECS: 207-204-0
UN: 1993
ADR: 3,III