4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1930B-1G PC1930B-250MG PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA 36.6 EUR
APOSPC1930B-1G APOSPC1930B-250MG APOSPC1930B-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄ClF₄N
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276579
CAS nummer: 59611-55-1