4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC1930L-100G PC1930L-25G PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA 84.7 EUR
APOSPC1930L-100G APOSPC1930L-25G APOSPC1930L-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄ClF₃O
Kookpunt: 120…122 °C/27mmHg
Smeltpunt: 42…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042525
CAS nummer: 6294-93-5
UN: 3261
ADR: 8,III