6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC1931F-25G PC1931F-5G
APOSPC1931F-25GEA 1170 EUR
APOSPC1931F-25G APOSPC1931F-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Smeltpunt: 280…289 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276583
CAS nummer: 18706-21-3