3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1931J-100G PC1931J-25G PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA 199 EUR
APOSPC1931J-100G APOSPC1931J-25G APOSPC1931J-5G
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃I
Kookpunt: 58…60 °C/0,2mmHg
Dichtheid: 1,9802 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042562
CAS nummer: 141738-80-9