8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1931K-1G PC1931K-5G
APOSPC1931K-1GEA 35.2 EUR
APOSPC1931K-1G APOSPC1931K-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
8-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247.61 g/mol
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276589
CAS nummer: 18706-22-4